2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303225-1G PC303225-250MG
APOSPC303225-1GEA 6760 DKK
APOSPC303225-1G APOSPC303225-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
Formel: C₈H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986845
CAS-nummer: 1706446-33-4