6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303218-1G PC303218-5G
APOSPC303218-1GEA 1500 DKK
APOSPC303218-1G APOSPC303218-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₅ClF₂O
Molekylvægt: 190.575 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986855
CAS-nummer: 1706435-05-3