2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303215-1G PC303215-250MG
APOSPC303215-1GEA 6350 DKK
APOSPC303215-1G APOSPC303215-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Formel: C₉H₅F₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103369
CAS-nummer: 1824048-48-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III