6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303211-1G PC303211-250MG PC303211-5G
APOSPC303211-1GEA 6510 DKK
APOSPC303211-1G APOSPC303211-250MG APOSPC303211-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Molekylvægt: 206.574 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986856
CAS-nummer: 1706446-43-6