5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303210-1G PC303210-250MG
APOSPC303210-1GEA 5400 DKK
APOSPC303210-1G APOSPC303210-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃ClF₄O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185646
CAS-nummer: 915763-87-0
UN nummer: 1760
ADR: 8,III