4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303209-1G PC303209-250MG
APOSPC303209-1GEA 5920 DKK
APOSPC303209-1G APOSPC303209-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₇F₄N
Molekylvægt: 217.163 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054203
CAS-nummer: 1706446-60-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III