3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303207-1G PC303207-250MG
APOSPC303207-1GEA 5920 DKK
APOSPC303207-1G APOSPC303207-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄N
Molekylvægt: 193.141 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986853
CAS-nummer: 1706430-24-1