3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303205-1G PC303205-250MG
APOSPC303205-1GEA 5920 DKK
APOSPC303205-1G APOSPC303205-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄Cl₂F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054197
CAS-nummer: 1706430-28-5