2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303204-1G PC303204-250MG
APOSPC303204-1GEA 5920 DKK
APOSPC303204-1G APOSPC303204-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13176696
CAS-nummer: 1010422-55-5