2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303203-1G
PC303203-250MG
APOSPC303203-1GEA
5520
DKK
APOSPC303203-1G
APOSPC303203-250MG
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅ClF₂O₂S Molekylvægt: 226.628 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD24310152 CAS-nummer: 1548143-20-9 UN nummer: 1760 ADR: 8 III |