2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303203-1G PC303203-250MG
APOSPC303203-1GEA 5520 DKK
APOSPC303203-1G APOSPC303203-250MG
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24310152
CAS-nummer: 1548143-20-9
UN nummer: 1760
ADR: 8,III