3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303197-1G PC303197-250MG
APOSPC303197-1GEA 5750 DKK
APOSPC303197-1G APOSPC303197-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrCl₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103368
CAS-nummer: 1823323-67-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III