3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303195-1G PC303195-250MG
APOSPC303195-1GEA 5230 DKK
APOSPC303195-1G APOSPC303195-250MG
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Molekylvægt: 274.645 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18072526
CAS-nummer: 1146355-33-0