2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303193-1G PC303193-250MG
APOSPC303193-1GEA 5490 DKK
APOSPC303193-1G APOSPC303193-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₄
Molekylvægt: 271.049 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103367
CAS-nummer: 1824048-80-7