2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303192-1G PC303192-250MG
APOSPC303192-1GEA 5490 DKK
APOSPC303192-1G APOSPC303192-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₇F₄NO
Molekylvægt: 221.152 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103366
CAS-nummer: 1824271-11-5