3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303188-1G PC303188-250MG
APOSPC303188-1GEA 4540 DKK
APOSPC303188-1G APOSPC303188-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827565
CAS-nummer: 132481-85-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II