3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303184-1G PC303184-250MG
APOSPC303184-1GEA 5080 DKK
APOSPC303184-1G APOSPC303184-250MG
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₃FO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054224
CAS-nummer: 1706436-29-4
UN nummer: 1760
ADR: 8,III