2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303181-1G PC303181-250MG
APOSPC303181-1GEA 5080 DKK
APOSPC303181-1G APOSPC303181-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06637310
CAS-nummer: 612541-12-5
UN nummer: 1759
ADR: 8,III