2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303179-1G PC303179-250MG
APOSPC303179-1GEA 3310 DKK
APOSPC303179-1G APOSPC303179-250MG
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185469
CAS-nummer: 1214346-10-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II