4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303175-1G PC303175-250MG
APOSPC303175-1GEA 4910 DKK
APOSPC303175-1G APOSPC303175-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₄
Molekylvægt: 271.049 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054202
CAS-nummer: 1706438-98-3
UN nummer: 1760
ADR: 8 II