2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303170-1G PC303170-250MG
APOSPC303170-1GEA 4660 DKK
APOSPC303170-1G APOSPC303170-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₄
Molekylvægt: 271.049 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054188
CAS-nummer: 1706438-74-5