3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303167-1G PC303167-250MG
APOSPC303167-1GEA 4400 DKK
APOSPC303167-1G APOSPC303167-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₂Cl₃F₃O
Molekylvægt: 277.455 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054199
CAS-nummer: 1706458-07-2