2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303165-1G PC303165-250MG
APOSPC303165-1GEA 4400 DKK
APOSPC303165-1G APOSPC303165-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₆F₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103361
CAS-nummer: 1823323-63-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III