2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303164-1G PC303164-250MG
APOSPC303164-1GEA 4400 DKK
APOSPC303164-1G APOSPC303164-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₈F₄O
Molekylvægt: 220.164 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103360
CAS-nummer: 1824274-63-6