2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303163-1G PC303163-250MG
APOSPC303163-1GEA 4310 DKK
APOSPC303163-1G APOSPC303163-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄ClF₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986847
CAS-nummer: 105172-78-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III