3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303159-1G PC303159-250MG
APOSPC303159-1GEA 3970 DKK
APOSPC303159-1G APOSPC303159-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054198
CAS-nummer: 1686130-35-7