3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303158-1G PC303158-250MG
APOSPC303158-1GEA 4060 DKK
APOSPC303158-1G APOSPC303158-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054205
CAS-nummer: 1706430-32-1