2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303154-1G PC303154-250MG
APOSPC303154-1GEA 3810 DKK
APOSPC303154-1G APOSPC303154-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103358
CAS-nummer: 1824270-96-3