3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303153-1G PC303153-250MG
APOSPC303153-1GEA 3710 DKK
APOSPC303153-1G APOSPC303153-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054189
CAS-nummer: 1706458-41-4