5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303150-1G PC303150-5G
APOSPC303150-1GEA 2900 DKK
APOSPC303150-1G APOSPC303150-5G
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₈H₇F₄NO
Molekylvægt: 209.141 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986861
CAS-nummer: 1706430-25-2