2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC303145-1G
PC303145-5G
APOSPC303145-1GEA
2550
DKK
APOSPC303145-1G
APOSPC303145-5G
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₆F₄O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD28054185 CAS-nummer: 1706458-33-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,II |