2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303132-10G PC303132-5G PC303132-1G
APOSPC303132-10GEA 3650 DKK
APOSPC303132-10G APOSPC303132-5G APOSPC303132-1G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986858
CAS-nummer: 103995-81-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III