2,3-Difluoro-4-pentylphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303131-1G PC303131-10G PC303131-5G
APOSPC303131-1GEA 2230 DKK
APOSPC303131-1G APOSPC303131-10G APOSPC303131-5G
2,3-Difluoro-4-pentylphenol 98%
2,3-Difluoro-4-pentylphenol
Formel: C₁₁H₁₄F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258677
CAS-nummer: 887582-85-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III