3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303122-1G PC303122-10G PC303122-5G
APOSPC303122-1GEA 1950 DKK
APOSPC303122-1G APOSPC303122-10G APOSPC303122-5G
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈Cl₂FNO₂
Smeltepunkt: 265 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832308
CAS-nummer: 1256482-67-3