5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303103-10G PC303103-5G
APOSPC303103-10GEA 2970 DKK
APOSPC303103-10G APOSPC303103-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO
Molekylvægt: 203.161 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660293
CAS-nummer: 886502-71-2