4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303094-1G PC303094-250MG
APOSPC303094-1GEA 4270 DKK
APOSPC303094-1G APOSPC303094-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₁H₁₀F₃NO
Molekylvægt: 229.198 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986834
CAS-nummer: 1706430-20-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III