3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303059-1G PC303059-250MG
APOSPC303059-1GEA 0 DKK
APOSPC303059-1G APOSPC303059-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660308
CAS-nummer: 886503-25-9