3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303055-1G PC303055-5G
APOSPC303055-1GEA 1530 DKK
APOSPC303055-1G APOSPC303055-5G
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂ClFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986836
CAS-nummer: 1706435-00-8