2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303013-10G PC303013-5G
APOSPC303013-10GEA 3470 DKK
APOSPC303013-10G APOSPC303013-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄Cl₂F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660272
CAS-nummer: 186517-38-4