4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (4-Fluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
PC302996-10G PC302996-5G PC302996-1G
APOSPC302996-10GEA 2710 DKK
APOSPC302996-10G APOSPC302996-5G APOSPC302996-1G
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832240
CAS-nummer: 1000548-41-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,II