4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302980-5G PC302980-1G
APOSPC302980-5GEA 4320 DKK
APOSPC302980-5G APOSPC302980-1G
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅ClF₂O
Molekylvægt: 190.575 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11553418
CAS-nummer: 1256352-85-8