4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302977-10G PC302977-5G PC302977-1G
APOSPC302977-10GEA 3050 DKK
APOSPC302977-10G APOSPC302977-5G APOSPC302977-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride, tech
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Molekylvægt: 259.009 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660239
CAS-nummer: 886500-55-6