4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302970-10G PC302970-5G PC302970-1G
APOSPC302970-10GEA 3050 DKK
APOSPC302970-10G APOSPC302970-5G APOSPC302970-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆ClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06205746
CAS-nummer: 773132-29-9