3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302954-1G PC302954-5G PC302954-10G
APOSPC302954-1GEA 1360 DKK
APOSPC302954-1G APOSPC302954-5G APOSPC302954-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Smeltepunkt: 27…29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832250
CAS-nummer: 1000526-58-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III