3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302954-1G
PC302954-5G
PC302954-10G
APOSPC302954-1GEA
1360
DKK
APOSPC302954-1G
APOSPC302954-5G
APOSPC302954-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₅F₄N Molekylvægt: 203.136 g/mol Smeltepunkt: 27…29 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09832250 CAS-nummer: 1000526-58-8 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |