3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302953-10G PC302953-5G PC302953-1G
APOSPC302953-10GEA 2380 DKK
APOSPC302953-10G APOSPC302953-5G APOSPC302953-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519372
CAS-nummer: 1092461-30-7