3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302951-10G PC302951-5G
APOSPC302951-10GEA 3050 DKK
APOSPC302951-10G APOSPC302951-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₈ClFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116009
CAS-nummer: 886501-39-9