3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302947-10G
PC302947-5G
APOSPC302947-10GEA
0
DKK
APOSPC302947-10G
APOSPC302947-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O₂ Molekylvægt: 259.009 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660307 CAS-nummer: 886503-20-4 |