3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302945-10G
PC302945-5G
PC302945-1G
APOSPC302945-10GEA
3050
DKK
APOSPC302945-10G
APOSPC302945-5G
APOSPC302945-1G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₉H₉BrClFO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09832342 CAS-nummer: 1017778-91-4 |