3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302937-10G PC302937-5G PC302937-1G
APOSPC302937-10GEA 2310 DKK
APOSPC302937-10G APOSPC302937-5G APOSPC302937-1G
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660217
CAS-nummer: 651047-33-5